Läs mer
10 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11576573 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11576573 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11576573 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1552.77 SEK / 100ml
    Save 142.23 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En suspension av polymermikrosfärer utformade för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
  • ±1% noggrannhet
  • NIST spårbart
  • US EPA godkänd
Specifikationer
Typ Grumlighetsstandard
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Form Vätska
Noggrannhet ±1 % NTU
Volym (metrisk) 100 ml
Förpackningstyp HDPE-flaska