Läs mer
10-O-2,2-Dichloroethoxycarbonyl Docetaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-O-2,2-Dichloroethoxycarbonyl Docetaxel |
| CAS | 158810-73-2 |
| Molekylformel | C46 H55 Cl2 N O16 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-6-[[(2,2-dichloroethoxy)carbonyl]oxy]-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-6-[[(2,2-dichloroethoxy)carbonyl]oxy]-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 6-Dichloroethoxycarbonyl docetaxel (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C46H55Cl2NO16/c1-23-27(61-39(55)33(52)32(25-15-11-9-12-16-25)49-40(56)65-42(3,4)5)20-46(58)37(63-38(54)26-17-13-10-14-18-26)35-44(8,28(51)19-29-45(35,22-60-29)64-24(2)50)36(53)34(31(23)43(46,6)7)62-41(57)59-21-30(47)48/h9-18,27-30,32-35,37,51-52,58H,19-22H2,1-8H3,(H,49,56)/t27-,28-,29+,32-,33+,34+,35-,37-,44+,45-,46+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](OC(=O)OCC(Cl)Cl)C3=O)C5(C)C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 948.83 |
| Formel vikt | 947.2898 |