missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Oxo 7,8-Seco-docetaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Oxo 7,8-Seco-docetaxel |
| CAS | 177556-02-4 |
| Molekylformel | C43H53NO14 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,3-Anhydro-2-C-[(1S,2S,3R,9S)-2-(benzoyloxy)-9-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-1-oxo-3-phenylpropoxy]-1,5-dihydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-6-oxobicyclo[5.3.1]undeca-4,7-dien-3-yl]-4-deoxy-D-erythro-Pentitol 2-Acetate, (1S,2S,3R,4S,9S)-3-((2R,3S)-3-Acetoxy-2-(2-hydroxyethyl)oxetan-3-yl)-9-(((2R,3S)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1-hydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-5,6-dioxobicyclo[5.3.1]undec-7-en-2-yl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C43H53NO14/c1-23-28(55-38(51)35(49)32(26-15-11-9-12-16-26)44-39(52)58-40(4,5)6)21-43(53)36(56-37(50)27-17-13-10-14-18-27)31(24(2)33(47)34(48)30(23)41(43,7)8)42(57-25(3)46)22-54-29(42)19-20-45/h9-18,28-29,31-32,35-36,45,47,49,53H,19-22H2,1-8H3,(H,44,52)/t28-,29+,31+,32-,35+,36-,42-,43+/m0/s1 |
| LEDER | CC(O[C@]1([C@@]2([H])[C@@H]([C@]3(C(C)(C(C(C(O)=C2C)=O)=C([C@H](C3)OC([C@H](O)[C@H](C4=CC=CC=C4)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C)C)O)OC(C5=CC=CC=C5)=O)[C@H](OC1)CCO)=O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,9S)-3-((2R,3S)-3-acetoxy-2-(2-hydroxyethyl)oxetan-3-yl)-9-(((2R,3S)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1,5-dihydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-6-oxobicyclo[5.3.1]undeca-4,7-dien-2-yl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 807.88 |
| Formel vikt | 807.35 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?