Läs mer
10-oxo mirtazapin (mirtazapin förorening F), TRC
Produktkod. 30135258
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135258 100 mg
30008256 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO858000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191546-97-1
Molekylformel C17 H17 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 279.34
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP)
IUPAC-namn (14bRS)-2-Metyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Oxo Mirtazapine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
Formel vikt 279.1372