Läs mer
10-Oxo-trans-8-decenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Oxo-trans-8-decenoic Acid |
| CAS | 69152-89-2 |
| Molekylformel | C10 H16 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (8E)-10-Oxo-8-decenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h5,7,9H,1-4,6,8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCC=CC=O |
| IUPAC-namn | 10-oxodec-8-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.232 |
| Formel vikt | 184.11 |