Läs mer
10-Oxodecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Oxodecanoic Acid |
| CAS | 5578-80-3 |
| Molekylformel | C10 H18 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h9H,1-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 10-oxodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.248 |
| Formel vikt | 186.126 |