Läs mer
10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltriethoxysilane, 95%
Produktkod. 15428755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428755 250 mg 250mg
15418755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34037.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1197981-08-0 | C23H35F5O5Si | 514.605 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197981-08-0
Molekylformel C23H35F5O5Si
Molekylvikt (g/mol) 514.605
MDL-nummer MFCD13181916
InChI-nyckel WQFFEEIHQJVCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-triethoxysilyl undecanoate, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltriethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyl triethoxysilane
PubChem CID 99738205
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 11-trietoxisilylundekanoat
LEDER CCO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 155°C to 160°C (0.04mmHg)
Kemiskt namn eller material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltriethoxysilane
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 514.61
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.4320-1.4360
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.