Läs mer
10-(Pentafluorfenoxykarbonyl)decyltrimetoxysilan, 95 %
Produktkod. 15478785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478785 250 mg 250mg
15468785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34117.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 944721-52-2 | C20H29F5O5Si | 472,524 g/mol
Den finner sin tillämpning i optimerad immobilisering av lektiner med användning av självmonterade monolager på polykiselkodade material för cellmärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner
sin tillämpning i optimerad immobilisering av lektiner med användning av självmonterade monolager på polykiselkodade material för cellmärkning.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren tätt försluten och placera den på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944721-52-2
Molekylformel C20H29F5O5Si
Molekylvikt (g/mol) 472.524
MDL-nummer MFCD13181915
InChI-nyckel KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
PubChem CID 23582157
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 11-trimetoxisilylundekanoat
LEDER CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 145 °C till 150 °C (0,05 mmHg)
Kemiskt namn eller material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Kvantitet 250 mg
Brytningsindex 1.4370-1.4410
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 472.52
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.