Läs mer
10-fenylantracen-9-borsyra, 98 %
Produktkod. 15432329
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432329 5 g 5g
15442329 250 mg 250mg
15422329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64911.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 334658-75-2 | C20H15BO2 | 298,15 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt och som OLED-material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som farmaceutisk mellanprodukt och
som OLED-material.
Löslighet Löslig i
metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval torr plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334658-75-2
Molekylformel C20H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 298.15
MDL-nummer MFCD11111989
InChI-nyckel RVPCPPWNSMAZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-phenylanthracen-9-yl boronic acid, 10-phenyl-9-anthracene boronic acid, 10-phenyl-9-anthraceneboronic acid, 10-phenylanthracene-9-boronic acid, 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid, boronic acid, 10-phenyl-9-anthracenyl, pubchem19639, 9-borono-10-phenylanthracene, 10-phenylanthracene-9-ylboronic acid, 10-phenyl-9-anthryl boronic acid
PubChem CID 22247164
IUPAC-namn (10-fenylantracen-9-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Phenylanthracene-9-boronic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 11434760
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 298.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.