Läs mer
10-Phthalamido-1-decanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Phthalamido-1-decanol |
| CAS | 161270-70-8 |
| Molekylformel | C18H25NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(10-Hydroxydecyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c20-14-10-6-4-2-1-3-5-9-13-19-17(21)15-11-7-8-12-16(15)18(19)22/h7-8,11-12,20H,1-6,9-10,13-14H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(10-hydroxydecyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.4 |
| Formel vikt | 303.1834 |