Läs mer
10μ S/cm konduktivitetsstandard vid 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 16460594 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16460594 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16460594 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CSKC1025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Vattenbaserad, ofarlig standard
  • Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
  • NIST spårbart
  • Låg temperaturvariationskoefficient
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
  • Noggrannhet: 10μ S/cm± 1 %
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska
Spårbarhet till NIST Ja
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Typ Ledningsförmågasstandard
Kvantitet 250 ml