Läs mer
10-Shogaol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Shogaol |
| CAS | 36752-54-2 |
| Molekylformel | C21 H32 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C=CCCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)tetradec-4-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.48 |
| Formel vikt | 332.23 |