Läs mer
Masterflex™ 10-Syringe Infusion Pump
Flödeshastighet:
0,001 μl till 147 ml/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
For 10μL to 140mL syringes 230V 50/60Hz 279mm x 152mm x 305mm(w x h x d) 0.001μL/hr to 147mL/h 10 channel Masterflex
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Flödeshastighet | 0,001 μl till 147 ml/timme |
| Linjär kraft (metrisk) | 40 psi |
| Reproducerbarhet | ±0.1% |
| Typ | Syringe Pump |
| Elektriska krav | 230 V |
| Användningsområden | Handling very low flow rates |
| Visningstyp | Backlit Alphanumeric LCD |
| Flödeshastighetsnoggrannhet | ±<1% |