Läs mer
10-(t-Boc-amino)-1-decylbromid, TRC
Produktkod. 30331474
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30331474 10 mg
1 options
Produktkod. 30331474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB61782510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide
CAS 887353-29-9
Molekylformel C15 H30 Br N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Carbamic acid, (10-bromodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide, 10-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-decylbromide
InChI formel InChI=1S/C15H30BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn tert-butyl N-(10-bromodecyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 336.31
Formel vikt 335.146