Läs mer
10-trans,12-cis-Linoleic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-trans,12-cis-Linoleic Acid |
| CAS | 2420-56-6 |
| Molekylformel | C18 H32 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 10,12-Octadecadienoic acid, (Z,E)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10-trans,12-cis-Linoleic acid, 10-trans-12-cis-Octadecadienoic acid, 10E,12Z-Octadecadienoic acid, 10t12c Conjugated linoleic acid, C18:2 t-10,c-12, trans-10,cis-12 Conjugated linoleic acid, trans-10-cis-12-Octadecadienoic acid, 10,12-Octadecadienoic acid, (10E,12Z)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+ |
| LEDER | CCCCC\C=C/C=C/CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (10E,12Z)-octadeca-10,12-dienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.45 |
| Formel vikt | 280.2402 |