Läs mer
10-Undecen-1-ol, 98+%, stabilized
Produktkod. 10360134 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10360134 100 g Glasflaska 100g
10126352 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360134 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388991000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-43-6
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.29
MDL-nummer MFCD00004750
InChI-nyckel GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
IUPAC-namn undec-10-en-1-ol
LEDER C=CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecen-1-ol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -3.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8460g/mL, 0.846
Kokpunkt 245.0°C to 248.0°C
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CH(CH2)9OH
Brytningsindex 1.4460 to 1.4530
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,452
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 170.29
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10-Undecen-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.