Läs mer
10-Undecen-1-ol, 99%
Produktkod. 11477856
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11477856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14002.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.296 g/mol
10-Undecen-1-ol används som smakämne. Den reagerar med tosylerad beta-cyklodextrin för att framställa beta-cyklodextrinundecenyleter. Det används vid syntes av 10-Undecenylakrylat genom att reagera med akryloyl och trietylamin. Det reagerar med kolmonoxid i närvaro av dikoboltoktakarbonyl och pyridin som bas vid tryck över 150 bar och temperaturer i intervallet 100 till 200 ° C till linjära och grenade polyestrar med relativt höga molekylvikter (Mn)> 10 000 g/mol) i goda skördar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
10-Undecen-1-ol används som smakämne. Den reagerar med tosylerad beta-cyklodextrin för att framställa beta-cyklodextrinundecenyleter. Det används vid syntes av 10-Undecenylakrylat genom att reagera med akryloyl och trietylamin. Den reagerar med kolmonoxid i närvaro av dikoboltoktakarbonyl och pyridin som bas vid tryck över 150 bar och temperaturer i intervallet 100 till 200 ° C till linjära och grenade polyestrar med relativt höga molekylvikter (Mn> 10 000 g/mol) i bra utbyte.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-43-6
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.296
MDL-nummer MFCD00004750
InChI-nyckel GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
IUPAC-namn undec-10-en-1-ol
LEDER C=CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecen-1-ol
Smältpunkt -3°C
Densitet 0.848
Kokpunkt 132°C to 133°C (15 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 100 g
Beilstein 1753225
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 170.3
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.