Läs mer
10-Undecen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Undecen-1-ol |
| CAS | 112-43-6 |
| Molekylformel | C11H22O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | UNDEC-10-EN-1-OL |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.29 |
| Formel vikt | 170.1671 |