Läs mer
10-Undecenoic acid, 99%
Produktkod. 11479416
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479416 1000 g 1000g
11489416 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19122.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
10-Undecenoic acid används för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser, kosmetika, parfymer, antimjällschampon och antimikrobiella pulver. Det används för behandling av hudproblem och svampdödande medel. Det är involverat i produktionen av nylon-11, metylundecylenat, undecylenisk aldehyd och undecylenisk alkohol. Vidare används den som mysk i parfymer och aromer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
10-Undecenoic acid används för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser, kosmetika, parfymer, antimjällschampon och antimikrobiella pulver. Det används för behandling av hudproblem och svampdödande medel. Det är involverat i produktionen av nylon-11, metylundecylenat, undecylenisk aldehyd och undecylenisk alkohol. Vidare används den som mysk i parfymer och aromer.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, dietyleter, bensen och fixerade eller flyktiga oljor. Olösligt i varmt vatten och kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-38-9
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00004442
InChI-nyckel FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC-namn undec-10-ensyra
LEDER C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic acid
Smältpunkt 22°C to 25°C
Densitet 0.91
Kokpunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Brytningsindex 1.4493
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.