Läs mer
10-undecensyra syraetylester, TRC
Produktkod. 30454411
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454411 5 g
30456614 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30454411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7888255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester
CAS 692-86-4
Molekylformel C13H24O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate
InChI formel InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
LEDER CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Etyl Undec-10-enoat
Molekylvikt (g/mol) 212.33
Formel vikt 212.1776