Läs mer
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16458506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458506 100 mg
1 options
Produktkod. 16458506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0914
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic acid
Fysisk form Liquid
CAS 112-38-9
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H20O2
Synonym Undecylenic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
LEDER C=CCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 184.28
Formel vikt 184.28
Procent renhet 98.0%