Läs mer
10-undecensyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Undecylenic Acid |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 184.1463 |