Läs mer
10-undecensyra, TRC
Produktkod. 30455541
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455541 100 g
30452632 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30455541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU788820100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-38-9
Molekylformel C11 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 184.28
Synonym Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
IUPAC-namn UNDEC-10-enosyra
LEDER OC(=O)CCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecylenic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Formel vikt 184.1463