Läs mer
10-Undecenoic acid zinc salt, MedChemExpress
Produktkod. 16468506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468506 100 mg
1 options
Produktkod. 16468506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0914A
MedChemExpress 10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.
10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoic acid zinc salt
Fysisk form Solid
CAS 557-08-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H38O4Zn
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc undecylenate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 4.4 mg/mL (10.19 mM)
LEDER C=CCCCCCCCCC([O-])=O.C=CCCCCCCCCC([O-])=O.[Zn+2]
Molekylvikt (g/mol) 431.91
Formel vikt 431.91
Procent renhet 98.0%