Läs mer
10-Undecenoyl chloride, 98%
Produktkod. 10042050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10042050 100 mL Glasflaska 100ml
10387970 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10042050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171581000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38460-95-6 | C11H19ClO | 202.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38460-95-6
Molekylformel C11H19ClO
Molekylvikt (g/mol) 202.72
MDL-nummer MFCD00000772
InChI-nyckel MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
PubChem CID 38042
IUPAC-namn undec-10-enoylklorid
LEDER ClC(=O)CCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecenoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 120°C to 122°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CH(CH2)8COCl
Brytningsindex 1.4532 to 1.4552
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 459
Formel vikt 202.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10-Undecenoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.