Läs mer
10-Undecylenisk aldehyd, TRC
Produktkod. 30452234
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30452234 50 g
1 options
Produktkod. 30452234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU78883550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Molekylformel C11H20O
Kvantitet 50 g
Synonym 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
LEDER C=CCCCCCCCCC=O
IUPAC-namn undec-10-ENAL
Molekylvikt (g/mol) 168.28
Formel vikt 168.1514