Läs mer
10-Undecyn-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372627 5 g 5g
11362627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11807.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2774-84-7 | C11H20O | 168.28 g/mol
10-Undecyn-1-ol uppvisar en svampdödande aktivitet. Det används också vid förestring av pentansyra och stearinsyror i närvaro av lipas. Det används också som ett reagens vid framställning av 11-bromo-undec-1-yn genom att reagera med koltetrabromid och trifenylfosfin. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Utöver detta fungerar det som en prekursor i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
10-Undecyn-1-ol uppvisar en svampdödande aktivitet. Det används också vid förestring av pentansyra och stearinsyror i närvaro av lipas. Det används också som ett reagens vid framställning av 11-bromo-undec-1-yn genom att reagera med koltetrabromid och trifenylfosfin. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Utöver detta fungerar det som en prekursor i organisk syntes.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibla starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2774-84-7
Molekylformel C11H20O
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00041675
InChI-nyckel YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecyn-1-ol, 10-undecynol, 11-hydroxyundecyne, 1-undecyn-11-ol, acmc-1cmhp, 11-hydroxy-1-undecyne, 10-undecyn-1-ol,, 10-undecyn-1-ol gc
PubChem CID 76015
IUPAC-namn undec-10-yn-1-ol
LEDER C#CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecyn-1-ol
Densitet 0.873
Kokpunkt 110°C to 111°C (4 mmHg)
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 5 g
Beilstein 1702764
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 168.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.