Läs mer
10-Undecynoic acid, 96%
Produktkod. 11434894
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434894 5 g 5g
11444894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13815.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
10-Undecynoic acid kan användas som en biokemisk sond i en analys för mikrosomal hydroxylering av laurinsyra (LA), baserad på HPLC med genomströmning av radiokemisk detektion. Den användes som modellförening för att undersöka de mikrovågsassisterade ytklickreaktionerna katalyserade med Cu(II)/natrium-L-askorbat. Det rapporteras som en mycket selektiv irreversibel hämmare av levernω - ochω -1-laurinsyrahydroxylaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
10-Undecynoic acid kan användas som en biokemisk sond i en analys för mikrosomal hydroxylering av laurinsyra (LA), baserad på HPLC med genomströmning av radiokemisk detektion. Den användes som modellförening för att undersöka de mikrovågsassisterade ytklickreaktionerna katalyserade med Cu(II)/natrium-L-askorbat. Det rapporteras som en mycket selektiv irreversibel hämmare av hepatiska ω- och ω-1-laurinsyrahydroxylaser.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2777-65-3
Molekylformel C11H18O2
Molekylvikt (g/mol) 182.263
MDL-nummer MFCD00014389
InChI-nyckel OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
PubChem CID 31039
IUPAC-namn undec-10-ynsyra
LEDER C#CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Undecynoic acid
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 174°C to 176°C (4 mmHg)
Flampunkt 161°C (321°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1704918
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water.
Formel vikt 182.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.