Läs mer
10-Undecynosyra, 96 %
Beskrivning
10-Undecynoic acid kan användas som en biokemisk sond i en analys för mikrosomal hydroxylering av laurinsyra (LA), baserad på HPLC med genomströmning av radiokemisk detektion. Den användes som modellförening för att undersöka de mikrovågsassisterade ytklickreaktionerna katalyserade med Cu(II)/natrium-L-askorbat. Det rapporteras som en mycket selektiv irreversibel hämmare av levernω - ochω -1-laurinsyrahydroxylaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
10-Undecynoic acid kan användas som en biokemisk sond i en analys för mikrosomal hydroxylering av laurinsyra (LA), baserad på HPLC med genomströmning av radiokemisk detektion. Den användes som modellförening för att undersöka de mikrovågsassisterade ytklickreaktionerna katalyserade med Cu(II)/natrium-L-askorbat. Det rapporteras som en mycket selektiv irreversibel hämmare av hepatiska ω- och ω-1-laurinsyrahydroxylaser.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Undecynoic acid |
| Smältpunkt | 40 °C till 43 °C |
| Kokpunkt | 174 °C till 176 °C (4 mmHg) |
| Flampunkt | 161 °C (321 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1704918 |
| Löslighetsinformation | Sparsamt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 182.26 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.