Läs mer
10-Undecynosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Undecynoic Acid |
| CAS | 2777-65-3 |
| Molekylformel | C11H18O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 10-Hendecynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCC#C |
| IUPAC-namn | UNDEC-10-ynoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.26 |
| Formel vikt | 182.1307 |