Läs mer
Thermo Scientific™ 10 x 5 mL Rotor med ClickSeal Biocontainment Lock för Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico och Fresco Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescrizione
Öka din nukleinsyraprovseparation genom att använda Thermo Scientific™ 10 x 5mL rotor med ClickSeal™ lock för bioinneslutning.
- Maximerad mikrovolymkapacitet
- G-kraft upp till 20 326 xg
- ClickSeal bioinneslutningslock förkortar hämtningstiden med ett klicköppning, jämfört med skruvlock, och ger en garanti för att proverna är säkert inneslutna
Specifica
Specifica
| Beskrivning | 10 x 5mL Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock |
| Material | Konstruerad polymer |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 10 x 5 ml |
| Max. RCF | 20,326 x g |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Radie (metrisk) Min. | 4.2 cm |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger |
| Vinkel | 41° |
| Vedi altri risultati |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.