Läs mer
Abnova™ 100 baspar DNA-stege, Express
Produktkod. 16022575
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16022575 500μ L 500µL
1 options
Produktkod. 16022575 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0028.500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av flera upprepningar av 100-bp-fragment från 100 bp upp till 1000 bp.
  • Levereras i tillräcklig mängd för 100 laddningar med 4-5 ul per laddning.
  • Ej designad för att kvantifiera DNA-koncentrationen i ett prov.
  • Stegar finns färdigblandade som färdigt att använda format förblandade med loading-dye-lösning (Express).
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 500μ L
Förvaringskrav Förvara vid -°20 C Stabil (i rumstemperatur i 6 månader)