Läs mer
Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor
Produktkod. 10659665 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För Varian , Perkin-Elmer
Beskrivning:
0,25 tum ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning Förpackningsstorlek
10659665 För Varian , Perkin-Elmer 0,25 tum ytterdiameter Paket med 10
1 options
Produktkod. 10659665 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29033405
Beräknad leverans: 10-12-2026
Består av ett mjukt material som är poröst för syre, vilket gör dem lämpliga för de flesta applikationer förutom GC/MS-gränssnittsanslutningar
  • Lätt att använda
  • Forma ett mjukt grepp med kolonnen och ge en stabil tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,25 tum ytterdiameter
För användning med (utrustning) För Varian , Perkin-Elmer