Läs mer
Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor
Produktkod. p-3336780 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
För Varian , Perkin-Elmer
Beskrivning:
0,25 tum ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10659665
Brand: Thermo Scientific™ 29033405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av ett mjukt material som är poröst för syre, vilket gör dem lämpliga för de flesta applikationer förutom GC/MS-gränssnittsanslutningar
  • Lätt att använda
  • Forma ett mjukt grepp med kolonnen och ge en stabil tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,25 tum ytterdiameter
För användning med (utrustning) För Varian , Perkin-Elmer