Läs mer
Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor för Thermo Scientific Instruments
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda för din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Hylsor. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer. Alla hylsor levereras i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
Funktioner
- Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
- Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Packad kolumn |
| Beskrivning | 1/8 tum OD; Agilent 5890, 6890, 6850 |
| Diameter (engelska) | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) | 3,175 mm |
| För användning med (utrustning) | Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer |
| Material | 100 % grafit |