Läs mer
Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 10444793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10444793 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,53 mm Paket med 10
10110943 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,32 mm Paket med 10
10756144 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10409624 Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer 6,35 mm Paket med 10
10311485 Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer 3,175 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10444793 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29053486
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ tillförlitliga anslutningar för Thermo Scientific™ GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor för Thermo Scientific Instruments .
Säkerställ optimal prestanda för din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Hylsor. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer. Alla hylsor levereras i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
Funktioner
  • Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
  • Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning 0,53 mm ID; För Thermo Instrument
Diameter (metrisk) 0,53 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Material 100 % grafit
Kvantitet Paket med 10