Läs mer
Euro Protection™ 100 % stickade vita skärtåliga handskar
Produktkod. 12063036
Change view
Storlek:
7
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12063036 7
12093036 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12063036 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 6807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1369.86 SEK
    409.70 SEK / 12 par
    Save 960.16 SEK
    70% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Material Sticka
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
Förpackningstyp Individuella väskor
Typ av palm Överdragen