Läs mer
Hamilton™ 100μ L 1700-serien gastät spruta
Produktkod. 17834372
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer Lock, fast
Luer Tips
Luer lock
Provlås
Material:
Borsilikatglas
PTFE
Rostfritt stål
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp Material
17834372 22 G Trubbig Cementerad PTFE
17834242 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Tips PTFE
17894402 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad Rostfritt stål
17844252 22s G Trubbig Cementerad PTFE
17824252 22s G Kon Cementerad PTFE
17854242 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar PTFE
17814252 22s G Kon Avtagbar Borsilikatglas
17864382 22s G Trubbig Cementerad Rostfritt stål
17844352 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar PTFE
17804252 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Provlås PTFE
17894392 Beställnings Beställnings Cementerad Borsilikatglas
17824412 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer lock PTFE
17854212 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Lock, fast Borsilikatglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17834372 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL81227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3545.00 SEK
    3249.52 SEK / Paket med 1
    Save 295.48 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
1700-seriens sprutor är den gastäta versionen av 700-seriens sprutor.
  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 100μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,057 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1710 N spruta
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Cementerad