Läs mer
Hamilton™ 100μ L 1800-serien gastät spruta
Produktkod. 17834362
Change view
Nålmätare:
22s G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17834362 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad
17894242 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17874352 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17834362 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL763901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1800-seriens gastäta sprutor är den förstärkta kolvversionen av 1700-serien.
  • Fäst på sprutans fläns är en blå spruthållare, som tillhandahåller ett område för att hålla sprutan som förhindrar värmeöverföring, dispenserar felaktigheter och utblåsning av kolven.
  • Ger extra stöd till små volymer som är benägna att böjas under injektion.
  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 100μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,057 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1810 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Cementerad