missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gilac™ 100 L Ingrediensbehållare med lock och 4 hjul

Produktkod. 17978921
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Stil:
Hjulhus i rostfritt stål
Hjulhus i stål
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17978921

Brand: Gilac™ G134621

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

100 L ingrediensbehållare med lock och 4 hjul har stor kapacitet: 100 L och ett genomskinligt integrerat lock som konserverar matvaror.

  • Ingrediensbehållare.
  • Stor kapacitet: 100 L
  • Genomskinligt integrerat lock som bevarar matvaror.
  • Enkel åtkomst.
  • 4 hjul (75 mm dia.) inklusive 2 som svänger för större rörlighet.
  • Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
  • Helt slät botten utan synliga skruvar.
  • Rundade hörn och helt släta väggar för enkel rengöring och perfekt hygien.
  • Idealiskt format att skjuta in under en bänkskiva för att spara utrymme.

Specifikationer

Typ Förvaringsväska
Material Polypropen
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Stil Hjulhus i stål
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.