Läs mer
Hirschmann™ 100 mL klass B mätcylinder med förhöjd skala
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Beskrivning
- Med förhöjd skala och ringmärke vid huvudpunkterna
- Hög version
- Genomskinlig
- Sexkantshylsa
- Enl. enligt DIN 12 681/ISO 6706
- Tillverkad av polypropen
- Blå examensmärken
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706, DIN 12681 |
| Klass | B |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Examen | 1 mL |
| Indelning | 1 mL |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet |
| Visa mer |