Läs mer
Labconco™ 100 ml päronformad kolv
Produktkod. 17213364 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17213364 100 ml
1 options
Produktkod. 17213364 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    1280.83 SEK / Paket med 1
    Save 14.17 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Päronformad kolv för CehtriVap-koncentratorer.
  • Borosilikatglas 100 ml kolv med 19/22 STJ
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Kolv
Volym (metrisk) 100 ml