Läs mer
Wheaton™ 100 mL fyrkantig vägningsbåt
Produktkod. p-7182150
Färg:
Svart
Vitt
Produktkod. 16445019
Brand: Wheaton™ SQ100B/AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägningsbåt med slät yta och rundade hörn som möjliggör noggrann vägning och kontrollerad hällning av vätske-, pulver- eller granulära prover.
  • Antistatisk
  • Förhindrar provretention
  • Fyrkantig botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Fyrkantig
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Material Högpåverkande polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Vågar
nr per ärende 10000
Antal per förpackning 1000
Mått (L x B) 80 x 80 mm