Läs mer
100 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11586583 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11586583 500 ml 500ml
11576583 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11586583 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR100500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    5028.34 SEK / 500ml
    Save 451.66 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Beskrivning Flytande format i en HDPE-flaska GL45
Noggrannhet Noggrannhet± 1 % NTU
Grumlighet 100 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 500 ml