Läs mer
100 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
- Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
- Certifierad
- NIST spårbart
- Ej giftig, ej cancerframkallande
- Mycket exakt
- Stabil
- EPA godkänd
Tekniske data
Tekniske data
| För användning med (utrustning) | Ratio Instrument |
| Beskrivning | Flytande format i en HDPE-flaska |
| Noggrannhet | Noggrannhet± 1 % NTU |
| Grumlighet | 100 NTU± 1 % |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion