Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Förvaringsboxar i polypropen för 100 platser
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Black
Blue
Diverse
Green
Natural
Orange
Purple
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Great for organization on the bench, in the freezer, or during transport
- Can be used at temperatures -80° C to +121°C
- Hinged lids with snap tab open easily and close securely; clear translucent color always lets you see inside
- Each box position is labeled with an alphanumeric grid
- ‘No slide’ features molded in bottom and lid provide secure stacking
Beställningsinfo
Frysställ finns separat.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Form | Square |
| För användning med (applikation) | For 0.5, 1.5 and 2.0mL Tubes and Cryo Vials |
| Håller | 100 (0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials) |
| Antal fack | 100 |
| Antal platser | 100 |
| Produkttyp | Cryo Storage Box |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 154 x 143 x 56 mm |
| Visa mer |