Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Förvaringsboxar i polypropen för 100 platser
Produktkod. 15570082 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Black
Blue
Diverse
Green
Natural
Orange
Purple
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15570082
Brand: Bel-Art™ F188510015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvaringsboxar av polypropen med 100 platser ger kompakt, säker förvaring för 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor. Till skillnad från kartonger går de inte sönder om de utsätts för fukt eller hård användning.
  • Great for organization on the bench, in the freezer, or during transport
  • Can be used at temperatures -80° C to +121°C
  • Hinged lids with snap tab open easily and close securely; clear translucent color always lets you see inside
  • Each box position is labeled with an alphanumeric grid
  • ‘No slide’ features molded in bottom and lid provide secure stacking
Beställningsinfo
Frysställ finns separat.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifikationer
Färg Purple
Material Polypropylene
Form Square
För användning med (applikation) For 0.5, 1.5 and 2.0mL Tubes and Cryo Vials
Håller 100 (0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials)
Antal fack 100
Antal platser 100
Produkttyp Cryo Storage Box
Kvantitet 5/Pk.
Mått (L x B x H) 154 x 143 x 56 mm
Längd (metrisk) 154 mm
Bredd (metrisk) 143 mm
Höjd (metrisk) 56 mm