Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Förvaringsboxar i polypropen för 100 platser
Produktkod. p-7019011 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Lila
Naturlig
Orange
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15446343
Brand: Bel-Art™ F188510016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvaringsboxar av polypropen med 100 platser ger kompakt, säker förvaring för 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor. Till skillnad från kartonger går de inte sönder om de utsätts för fukt eller hård användning.
  • Perfekt för organisation på bänken, i frysen eller under transport
  • Kan användas vid temperaturer -80° C till +121 °C
  • Gångjärnsförsedda lock med snäppflik öppnas enkelt och stängs säkert; klar genomskinlig färg låter dig alltid se inuti
  • Varje boxposition är märkt med ett alfanumeriskt rutnät
  • ‘Ingen rutschkana’ funktioner gjutna i botten och lock ger säker stapling
Beställningsinfo
Frysställ finns separat.
Dessa lådor passar inte i vanliga frysställ
Specifikationer
Färg Diverse
Material Polypropen
Form Fyrkantig
För användning med (applikation) För 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och cryoflaskor
Håller 100 (0,5, 1,5 och 2 ml rör och kryoflaskor)
Antal fack 100
Antal platser 100
Produkttyp Cryo förvaringsbox
Kvantitet 5/Pk.
Mått (L x B x H) 154 x 143 x 56 mm
Längd (metrisk) 154 mm
Bredd (metrisk) 143 mm
Höjd (metrisk) 56 mm