Läs mer
Justrite™ 100% Recycled Polyethylene Ramp for Square EcoPolyBlend™ Spill Control Pallet
Beskrivning
Ramp for 4-drum square pallets clips securely onto pallet and offers convenience when loading and unloading heavy drums.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Material | Återvunnen polyeten |
| Mått (L x B x H) | 33 x 10.25 x 49 in. |
| Bredd (engelska) | 49 in. |
| Höjd (engelska) | 10.25 in. |
| Djup (engelska) | 33 in. |