Läs mer
Fisherbrand™ 100-brunnars mikrorörsförvaringslådor
Produktkod. 15569811 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15569811 Blått Paket med 5
15579811 Grön Paket med 5
15589811 Gult Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15569811
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvarar små flaskor och mikrorör. Fisherbrand™ 100-brunnars mikrorörsförvaringslådor håller innehållet på plats med snäppstängt gångjärnslock.
  • För större förvaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor.
  • Lättöppnat gångjärnslock med snäpplås
  • 100 brunnar
  • Brunnsdia.: 12,3 mm
  • Mått: 141 x 151 x 57 mm
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Blått
Material Polypropen
Form Rektangulär
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av mikrorör
Håller 100 (1,5 till 2 ml rör)
Inkluderar Snap-Close gångjärnslock
Kvantitet 5/Pk.
Tube Array 10 x 10
Mått (L x B x H) 141 x 151 x 57 mm
Längd (metrisk) 141 mm
Bredd (metrisk) 151 mm
Höjd (metrisk) 57 mm
Diameter (metrisk) Well 12.3 mm
Vikt (metrisk) 0.86 kg